Få mere at vide
4-Klor-alfa-methylfenyleddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 11322336
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322336 25 g 25g
11312336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06020.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 938-95-4 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol
4-chlor-alfa-methylphenyleddikesyre bruges til at fremstille a-(4-chlor-3-nitrophenyl)propionsaur. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlor-alfa-methylphenyleddikesyre bruges til at fremstille a-(4-chlor-3-nitrophenyl)propionsaur. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-95-4
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00044670
InChI nøgle YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, dl-2-4-chlorophenyl propan-oic acid, dl-p-chloro-.alpha.-methylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-methyl, dl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 2-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, ?-p-chlorohydratropic acid, 4-chloro methylphenylacetic acid
PubChem CID 102525
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)propansyre
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Smeltepunkt 55 °C til 59 °C
Kogepunkt 121 °C til 126 °C (0,2 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2328710
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 184.62
Procent renhed 97%