missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-Alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-Gamma-oxo-N,Beta-diphenyl-benzenebutanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenyl-benzenebutanamide |
| CAS | 444577-71-3 |
| Molekylær formel | C26H24ClNO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24ClNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-21-11-7-4-8-12-21)22(18-9-5-3-6-10-18)25(30)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMIL | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.93 |
| Formel vægt | 433.1445 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?