missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-a-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile |
| CAS | 73775-50-5 |
| Molekylær formel | C12H15ClN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-butyronitrile, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClN2/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)butanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.71 |
| Formel vægt | 222.0924 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?