Få mere at vide
4-Klor-8-(trifluormethyl)quinolin, TRC
Artikelnummer. 30362948
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30362948 50 g
1 options
Artikelnummer. 30362948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42205050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 23779-97-7
Molekylær formel C10H5ClF3N
Mængde 50 g
Synonym 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline
InChI formel InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
SMIL FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
IUPAC navn 4-klor-8-(trifluormethyl)quinolin
Molekylvægt (g/mol) 231.6
Formel vægt 231.0063