Få mere at vide
4-klor-8-(trifluormethyl)quinolin, 98%
Artikelnummer. 11493537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493537 1 g 1g
11403547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17301.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231,602 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lav opløselighed i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23779-97-7
Molekylær formel C10H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 231.602
MDL nummer MFCD00134578
InChI nøgle LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
IUPAC navn 4-chlor-8-(trifluormethyl)quinolin
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Smeltepunkt 80 °C til 82 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Lav opløselighed i vand.
Formel vægt 231.61
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline