Få mere at vide
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline, 98%
Artikelnummer. 11403547
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11403547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17301.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
Solubility
Low solubility in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23779-97-7
Molekylær formel C10H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 231.602
MDL nummer MFCD00134578
InChI nøgle LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
IUPAC navn 4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Low solubility in water.
Formel vægt 231.61
Procent renhed 98%