Få mere at vide
4-chlor-8-methylquinolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449310
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449310 1 g 1g
11439310 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50201.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 18436-73-2 | Molekylformel: C10H8ClN | Molekylvægt: 177,631 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18436-73-2
Molekylær formel C10H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 177.631
MDL nummer MFCD00272330
InChI nøgle PGDPMZFATHZAIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209els, 8-methyl-4-chloroquinoline, quinoline,4-chloro-8-methyl, 4-chloranyl-8-methyl-quinoline, quinoline, 4-chloro-8-methyl
PubChem CID 12326335
IUPAC navn 4-chlor-8-methylquinolin
SMIL CC1=CC=CC2=C(C=CN=C12)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-8-methylquinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 177.63