Få mere at vide
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Artikelnummer. p-7033430
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11379999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50541.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181.59 g/mol
4-Chloro-8-fluoroquinolin bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-8-fluoroquinolin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63010-72-0
Molekylær formel C9H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 181.59
MDL nummer MFCD00278785
InChI nøgle NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736587
IUPAC navn 4-chlor-8-fluorquinolin
SMIL FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-8-fluoroquinoline
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
Formel vægt 181.6