Få mere at vide
4-klor-8-fluoroquinolin
Artikelnummer. 11389999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389999 5 g 5g
11379999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50541.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181,59 g/mol
4-Chloro-8-fluoroquinolin bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-8-fluoroquinolin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63010-72-0
Molekylær formel C9H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 181.59
MDL nummer MFCD00278785
InChI nøgle NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736587
IUPAC navn 4-chlor-8-fluorquinolin
SMIL FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-8-fluoroquinoline
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
Formel vægt 181.6