missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline, TRC

Artikelnummer. 30351235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4220451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 346-55-4
Molekylær formel C10H5ClF3N
Mængde 1 g
Synonym 4-Chloro-7-(trifluoromethyl)-quinoline
InChI formel InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-3-4-15-9-5-6(10(12,13)14)1-2-7(8)9/h1-5H
SMIL FC(C1=CC=C2C(Cl)=CC=NC2=C1)(F)F
IUPAC navn 4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvægt (g/mol) 231.6
Formel vægt 231.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.