missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30362131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362131 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3701301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 479633-63-1
Molekylær formel C13 H10 Cl N3 O2 S
Mængde 1 g
Synonym 4-Chloro-7-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(4-methylphenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C13H10ClN3O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-12(14)15-8-16-13(11)17/h2-8H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3c(Cl)ncnc23
IUPAC navn 4-chloro-7-(p-tolylsulfonyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 307.76
Formel vægt 307.0182
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.