Få mere at vide
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 479633-63-1 |
| Molekylær formel | C13 H10 Cl N3 O2 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Chloro-7-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(4-methylphenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClN3O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-12(14)15-8-16-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| IUPAC navn | 4-chloro-7-(p-tolylsulfonyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.76 |
| Formel vægt | 307.0182 |