Få mere at vide
4-klor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30362419
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30362419 5 g
1 options
Artikelnummer. 30362419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3738955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Molekylær formel C6H2ClN3O3
Mængde 5 g
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
InChI formel InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
IUPAC navn 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 199.55
Formel vægt 198.9785