missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole |
| CAS | 2207-29-6 |
| Molekylær formel | C6H2N3O2SCl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClN3O2S/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nsnc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.62 |
| Formel vægt | 214.9556 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?