Få mere at vide
4-chlor-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543032
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10543032 1 g 1g
10417184 5 g 5g
10131262 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01634DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-21-0
Molekylær formel C7H5ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 184.64
MDL nummer MFCD00205202
InChI nøgle IYJDOVYAFDVIDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777586
IUPAC navn 4-chlor-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin
SMIL CC1=CSC2=C(Cl)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-methylthieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-7-methylthieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl, 4-chloro-7-methylthiopheno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine,4-chloro-7-methyl, pubchem23125, 4-chloro-7-methyl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloranyl-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methylthieno 2,3-d pyrimidine
Formel vægt 184.65
Procent renhed 97%