Få mere at vide
4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine, 96%
Artikelnummer. 15478465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478465 1 g 1g
15488465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33439.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137438-23-4 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137438-23-4
Molekylær formel C11H11ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 238.733
MDL nummer MFCD02333821
InChI nøgle ZSDWARZBRRSRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, rs-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene
PubChem CID 2790841
IUPAC navn 4-chlor-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1]benzothiolo[2,3-d]pyrimidin
SMIL CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Mængde 1 g
Formel vægt 238.73
Procent renhed 96%