Få mere at vide
4-Chloro-7-methoxyquinolin-6-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-methoxyquinolin-6-ol |
| CAS | 205448-74-4 |
| Molekylær formel | C10 H8 Cl N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2/c1-14-10-5-8-6(4-9(10)13)7(11)2-3-12-8/h2-5,13H,1H3 |
| SMIL | COc1cc2nccc(Cl)c2cc1O |
| IUPAC navn | 4-chloro-7-methoxyquinolin-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.629 |
| Formel vægt | 209.024 |