Få mere at vide
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate |
| CAS | 230955-75-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 Cl N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, 6-acetate, 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, acetate (ester) (9CI), 4-Chloro-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-6-methylcarbonyloxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-4-chloro-7-methoxyquinazoline, Acetic acid 4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC(=O)C |
| IUPAC navn | (4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl) acetate |
| Vis mere |