Få mere at vide
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 17952206
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952206 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate
CAS 230955-75-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H9 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, 6-acetate, 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, acetate (ester) (9CI), 4-Chloro-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-6-methylcarbonyloxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-4-chloro-7-methoxyquinazoline, Acetic acid 4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl ester
InChI formel InChI=1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC(=O)C
IUPAC navn (4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 252.6538
Mængde 25 mg
Formel vægt 252.0302 g/mol