missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30367655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367655 250 mg
30361916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369515250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 417721-36-9
Molekylær formel C11H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.65
Synonym 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
IUPAC navn 4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
SMIL COc1cc2nccc(Cl)c2cc1C(=N)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9ClN2O2/c1-16-10-5-9-6(4-7(10)11(13)15)8(12)2-3-14-9/h2-5H,1H3,(H2,13,15)
Formel vægt 236.0353
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.