missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline |
| CAS | 199327-59-8 |
| Molekylær formel | C16 H20 Cl N3 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Quinazoline, 4-chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazoline, 4-Chloro-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-4-chloro-7-methoxyquinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-7-methoxy-4-chloroquinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3O3/c1-21-14-10-13-12(16(17)19-11-18-13)9-15(14)23-6-2-3-20-4-7-22-8-5-20/h9-11H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCN3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 4-[3-(4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxypropyl]morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.8 |
| Formel vægt | 337.1193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?