Få mere at vide
4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, Mikromol™
Artikelnummer. 17951416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17951416 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17951416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.220025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline
CAS 199327-59-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H20 Cl N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinazoline, 4-chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazoline, 4-Chloro-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-4-chloro-7-methoxyquinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-7-methoxy-4-chloroquinazoline
InChI formel InChI=1S/C16H20ClN3O3/c1-21-14-10-13-12(16(17)19-11-18-13)9-15(14)23-6-2-3-20-4-7-22-8-5-20/h9-11H,2-8H2,1H3
SMIL COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCN3CCOCC3
IUPAC navn 4-[3-(4-chloro-7-methoxy-quinazolin-6-yl)oxypropyl]morpholine
Molekylvægt (g/mol) 337.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 337.1193 g/mol