Få mere at vide
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-7-5-10(12)9-4-3-8(14-2)6-11(9)13-7/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vægt | 207.0451 |