Få mere at vide
4-Chloro-7-fluoro-6-nitroquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-fluoro-6-nitroquinazoline |
| CAS | 162012-70-6 |
| Molekylær formel | C8H3ClFN3O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Afatinib Impurity 24 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClFN3O2/c9-8-4-1-7(13(14)15)5(10)2-6(4)11-3-12-8/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2c(Cl)ncnc2cc1F |
| IUPAC navn | 4-chloro-7-fluoro-6-nitroquinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.58 |