missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-chlor-7-fluor-2-methylquinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11460010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460010 5 g 5g
11450010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11460010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50554.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 18529-04-9 | C10H7ClFN | 195.621 g/mol

4-chlor-7-fluor-2-methylquinolin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
4-chlor-7-fluor-2-methylquinolin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.

Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18529-04-9
Molekylær formel C10H7ClFN
Molekylvægt (g/mol) 195.621
MDL nummer MFCD00272333
InChI nøgle BBZQRRHOPBBNRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline,4-chloro-7-fluoro-2-methyl, acmc-1bvel, 4-chloro-7-fluoroquinaldine
PubChem CID 15151230
IUPAC navn 4-chlor-7-fluor-2-methylquinolin
SMIL CC1=NC2=C(C=CC(=C2)F)C(=C1)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Mængde 5 g
Formel vægt 195.63
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.