Få mere at vide
4-klor-7-azaindol, TRC
Artikelnummer. 30368428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368428 1 g
30361213 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3645001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55052-28-3
Molekylær formel C7 H5 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
IUPAC navn 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL Clc1ccnc2[nH]ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-azaindole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Formel vægt 152.0141