Få mere at vide
4-klor-7-azaindol, 98%
Artikelnummer. 15483268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483268 250 mg 250mg
15463268 1 g 1g
15473268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56734.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55052-28-3 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
Et nyttigt mellemprodukt til forskning i lægemiddelopdagelse, såsom anvendt i syntesen af 7-azaindol-derivater, syntetiske cytokininanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et nyttigt mellemprodukt til forskning i lægemiddelopdagelse, såsom brugt til
syntese af 7-azaindolderivater, syntetiske cytokininanaloger.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55052-28-3
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
MDL nummer MFCD08272232
InChI nøgle HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 11389493
IUPAC navn 4-chlor-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-azaindole
Smeltepunkt 176 °C til 181 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 152.58
Procent renhed 98%