Få mere at vide
4-Chloro-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585206 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15585206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-azaindole
CAS 55052-28-3
Smeltepunkt 176.0°C to 181.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H5ClN2
MDL nummer MFCD08272232
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
InChI nøgle HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
IUPAC navn 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 152.58
PubChem CID 11389493
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-7-azaindole, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.