Få mere at vide
4-Chloro-7-(2-chloroethoxy)-6-(2-methoxyethoxy)quinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-(2-chloro-ethoxy)-6-(2-methoxy-ethoxy)-quinazolin |
| CAS | 183322-20-5 |
| Molekylær formel | C13 H14 Cl2 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14Cl2N2O3/c1-18-4-5-20-11-6-9-10(16-8-17-13(9)15)7-12(11)19-3-2-14/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | COCCOc1cc2c(Cl)ncnc2cc1OCCCl |
| IUPAC navn | 4-chloro-7-(2-chloroethoxy)-6-(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.17 |
| Formel vægt | 316.0381 |