missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-7-(2-chloroethoxy)-6-(2-methoxyethoxy)quinazoline, TRC

Artikelnummer. 30366476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36504825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-(2-chloro-ethoxy)-6-(2-methoxy-ethoxy)-quinazolin
CAS 183322-20-5
Molekylær formel C13 H14 Cl2 N2 O3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2N2O3/c1-18-4-5-20-11-6-9-10(16-8-17-13(9)15)7-12(11)19-3-2-14/h6-8H,2-5H2,1H3
SMIL COCCOc1cc2c(Cl)ncnc2cc1OCCCl
IUPAC navn 4-chloro-7-(2-chloroethoxy)-6-(2-methoxyethoxy)quinazoline
Molekylvægt (g/mol) 317.17
Formel vægt 316.0381
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.