Få mere at vide
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline, 99%
Artikelnummer. 11339999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339999 1 g 1g
11349999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50539.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49713-56-6 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49713-56-6
Molekylær formel C10H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 231.602
MDL nummer MFCD00153106
InChI nøgle FTNQANJWBFKPIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-trifluoromethyl quinoline, pubchem5941, 4-chloro-6-trifluoromethyl-quinoline, 4-chloro-6-trifluoromethyl quinolline, quinoline,4-chloro-6-trifluoromethyl
PubChem CID 2736711
IUPAC navn 4-chlor-6-(trifluormethyl)quinolin
SMIL C1=CC2=NC=CC(=C2C=C1C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 231.61
Procent renhed 99%