missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-6-phenylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-phenylpyrimidine |
| CAS | 3435-26-5 |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMIL | Clc1cc(ncn1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-phenylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.629 |
| Formel vægt | 190.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?