missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6, TRC

Artikelnummer. 30360544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360544 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37486210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6
CAS 953390-33-5
Molekylær formel 13C6H4ClNO3
Mængde 10 mg
Synonym 4-Chloro-6-Nitrosoresorcinol 13C6
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-3-1-4(8-11)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL O[13c]1[13cH][13c](O)[13c]([13cH][13c]1Cl)N=O
IUPAC navn 4-chloro-6-nitroso(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 179.51
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.