Få mere at vide
4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-33-5 |
| Molekylær formel | 13C6H4ClNO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Chloro-6-Nitrosoresorcinol 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-3-1-4(8-11)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13c]1[13cH][13c](O)[13c]([13cH][13c]1Cl)N=O |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-nitroso(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.51 |