missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-6-nitroquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-nitroquinazoline |
| CAS | 19815-16-8 |
| Molekylær formel | C8H4ClN3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClN3O2/c9-8-6-3-5(12(13)14)1-2-7(6)10-4-11-8/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(Cl)c2c1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-nitroquinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.59 |
| Formel vægt | 208.9992 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?