Få mere at vide
4-chlor-6-methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476328
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476328 1 g 1g
15486328 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59890.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 18436-71-0 | Molekylformel: C10H8ClN | Molekylvægt: 177,631 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18436-71-0
Molekylær formel C10H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 177.631
MDL nummer MFCD02684204
InChI nøgle HZWWPOQFLMUYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-quinoline, acmc-1c6ji, ksc497i2j, 4-chloranyl-6-methyl-quinoline
PubChem CID 824624
IUPAC navn 4-chlor-6-methylquinolin
SMIL CC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-methylquinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 177.63
Procent renhed 97%