Få mere at vide
4-Chloro-6-methylpyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15209906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15209906 250 mg 250mg
15299896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454122500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 3435-25-4
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
InChI nøgle MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 581796
IUPAC navn 4-chloro-6-methylpyrimidine
SMIL CC1=CC(=NC=N1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 128.56
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.