Få mere at vide
4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15337390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15337390 5 g 5g
15327390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15337390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 17119-73-2
Molekylær formel C6H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 174.65
InChI nøgle ALMBOXQFPLQVLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio, 4-chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 2-methylmercapto-4-methyl-6-chloropyrimidine, pubchem21461, 6-chloro-4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-4-methyl-6-chloropyrimidine
PubChem CID 241163
IUPAC navn 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanylpyrimidine
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)SC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Smeltepunkt 34.0°C to 37.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 174.65
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.