Få mere at vide
4-Klor-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3 |
| Formel vægt | 174.0018 |