missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-6-methoxy Indole, TRC

Artikelnummer. 30353602
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353602 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3680005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-methoxy Indole
CAS 93490-31-4
Molekylær formel C9 H8 Cl N O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8ClNO/c1-12-6-4-8(10)7-2-3-11-9(7)5-6/h2-5,11H,1H3
SMIL COc1cc(Cl)c2cc[nH]c2c1
IUPAC navn 4-chloro-6-methoxy-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 181.62
Formel vægt 181.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.