missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-6-methoxy Indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-methoxy Indole |
| CAS | 93490-31-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 Cl N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO/c1-12-6-4-8(10)7-2-3-11-9(7)5-6/h2-5,11H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(Cl)c2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-methoxy-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.62 |
| Formel vægt | 181.0294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?