Få mere at vide
4-Klor-6-iodoquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30349041
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349041 10 g
30349043 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30349041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36729510G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98556-31-1
Molekylær formel C8H4ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 290.49
Synonym 6-Iodo-4-chloroquinazoline
IUPAC navn 4-chloro-6-iodoquinazolin
SMIL Clc1ncnc2ccc(I)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Formel vægt 289.9108