Få mere at vide
4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15269706 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15269706 5 g 5g
15259706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269706 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 98556-31-1
Molekylær formel C8H4ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 290.49
MDL nummer MFCD01862193
InChI nøgle BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
PubChem CID 11173809
IUPAC navn 4-chloro-6-iodoquinazoline
SMIL ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Smeltepunkt 175.0°C to 177.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 290.49
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.