Få mere at vide
4-Klor-6-hydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30364929
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30364929 25 g
1 options
Artikelnummer. 30364929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36667025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
CAS 4765-77-9
Molekylær formel C4 H3 Cl N2 O
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMIL Oc1cc(Cl)ncn1
IUPAC navn 6-kloropyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 130.53
Formel vægt 129.9934