Få mere at vide
4-klor-6-fluor-2-methylquinazolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline |
| CAS | 1044768-44-6 |
| Molekylær formel | C9H6ClFN2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-fluoro-2-methylquinazolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.61 |
| Formel vægt | 196.0204 |