Få mere at vide
4-klor-6-fluor-2-methylquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30363382
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30363382 1 g
1 options
Artikelnummer. 30363382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5850481G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Molekylær formel C9H6ClFN2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
IUPAC navn 4-chloro-6-fluoro-2-methylquinazolin
Molekylvægt (g/mol) 196.61
Formel vægt 196.0204