Få mere at vide
4-Chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 81136-42-7 |
| Molekylær formel | C8H7ClN2S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2S/c1-2-5-3-6-7(9)10-4-11-8(6)12-5/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc2c(Cl)ncnc2s1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.67 |
| Formel vægt | 198.0018 |