missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| CAS | 137234-74-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 Cl F N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ncnc(Cl)c1F |
| IUPAC navn | 4-klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.58 |
| Formel vægt | 160.0204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?