Få mere at vide
4-klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30350231
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30350231 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30350231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3660952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Molekylær formel C6 H6 Cl F N2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMIL CCc1ncnc(Cl)c1F
IUPAC navn 4-klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 160.58
Formel vægt 160.0204