Få mere at vide
4-klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049386
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049386 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1094.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 Cl F N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMIL CCc1ncnc(Cl)c1F
IUPAC navn 4-klor-6-ethyl-5-fluoropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 160.58
Mængde 100 mg
Formel vægt 160,0204 g/mol