missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline, TRC

Artikelnummer. 30012581
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012581 5 g
30005149 1 g
30011623 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3659305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35654-56-9
Molekylær formel C11H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.66
Synonym Quinoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy- (9CI, ACI), 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline (ACI)
IUPAC navn 4-chloro-6,7-dimethoxyquinoline
SMIL COc1cc2nccc(Cl)c2cc1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 223.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.